Merck
H-089
Supelco
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 -Lösung
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
5 μg/mL in ethanol
Anwendung(en)
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
CC(CCCC(C)(C)O)C1CCC2C(\CCCC12C)=C\C=C3\CC(O)CC(O)C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-
InChIKey
GMRQFYUYWCNGIN-KWJBEKLWSA-N
Allgemeine Beschreibung
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 ist eine biologisch aktive Form von Vitamin D3 in der Calciumabsorption und -ablagerung. Es hat eine breite Wirkung auf die Zelldifferenzierung und -proliferation und kann die Immunantwort sowie die Funktion des zentrales Nervensystems modulieren. Neue Studien weisen darauf hin, dass 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 als chemopräventives Mittel gegen verschiedene Malignitäten, einschließlich Krebs der Prostata und des Darms, wirkt und eine Synergie mit anderen Antikrebsverbindungen aufweist.
Eine zertifizierte Dotierlösung® mit Eignung für essenzielle quantitative Anwendungen in Forschung und klinischen Umgebungen, beispielsweise: Herstellung von Kontrollen und Kalibratoren für LC/UV- und LC-MS/MS-Vitamin-D-Assays; als Standards für System-Tuning/Eignungsfeststellung; Linearitätsverifizierung; für interne Leistungstests sowie zur OEM-Verwendung bei der Herstellung von Reagenzien, Entwicklung von Tests und IQ/OQ für Instrumente. Das stabile, quantitative Lösungsformat hat bedeutende Anwendungsvorteile, beispielsweise Materialersparnis, effizientere Arbeitsabläufe und praktische Anwendung. Das lagerstabile Format Snap-N-Spike® erspart dem Labor die aufwändige Einwaage und bietet die Möglichkeit, Dotierungen mit bekannter Analytenkonzentration der gewählten Matrix unmittelbar vor der Verwendung vorzunehmen.
Anwendung
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 kann als zertifiziertes Referenzmaterial für die Bestimmung des Analyten in biologischen Flüssigkeiten mittels Flüssigkeitschromatographie/Tandem-Massenspektrometrie verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of 1, 25-dihydroxyvitamin D2 and 1, 25-dihydroxyvitamin D3 in human serum using liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Fang H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1027, 19-26 (2016)
Sensitive analysis of 1?, 25-dihydroxyvitamin D3 in biological fluids by liquid chromatography--tandem mass spectrometry
Kissmeyer AM and Sonne K
Journal of Chromatography A, 935(1-2), 93-103 (2001)
Zhican Wang et al.
Analytical biochemistry, 418(1), 126-133 (2011-07-26)
Simultaneous and accurate measurement of circulating vitamin D metabolites is critical to studies of the metabolic regulation of vitamin D and its impact on health and disease. To that end, we have developed a specific liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
R Volchenkov et al.
Scandinavian journal of immunology, 77(4), 246-254 (2013-02-28)
Dendritic cells (DC) are professional antigen-presenting cells that are capable of both activating immune responses and inducing tolerance. Several studies have revealed efficiency of therapeutic vaccination with tolerogenic DC (tolDC) in inhibition of experimental autoimmunity. The purpose of this study
Yueh-Ting Lee et al.
Nutrients, 5(4), 1336-1348 (2013-04-23)
Uremic hyperparathyroidism (UHPT) has been shown to contribute to the development and progression of chronic kidney disease-mineral bone disorder. UHPT is frequently observed in chronic dialysis patients, and patients with UHPT are associated with increased risk of all-cause and cardiovascular
Artikel
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Improvement in LC/MS Analysis of Vitamin D Metabolites in Serum by Leveraging Column Selectivity and Effective Sample Prep
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.