Merck
H-041
Supelco
(±)-11-Hydroxy-Δ9-THC-D3 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27O3D3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.48
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2C3C=C(CO)CCC3C(C)(C)Oc2c1
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h10-12,16-17,22-23H,4-9,13H2,1-3H3/i1D3
InChIKey
YCBKSSAWEUDACY-FIBGUPNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein stabil markierter interner Standard, der sich für LC/MS- und GC/MS-Anwendungen zur Untersuchung von Cannabinoiden, Urin-Drogentests, in der klinischen Toxikologie oder für Isotopenverdünnungsverfahren eignet. 11-Hydroxy-Δ9-THC ist ein aktiver Metabolit von THC und der metabolische Vorläufer von 11-nor-9-carboxy-Δ9-THC. Dieser Cannabinoid-Biomarker kommt in biologischen Matrizes wie Urin, Blut und Plasma vor.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michal P Dybowski et al.
Forensic toxicology, 36(2), 415-423 (2018-07-03)
Analysis of drugs and their metabolites in biofluids usually demands the application of sample preparation methods that allow for full isolation of analyzed substances from the matrix. The purpose of this study was to develop a method using the QuEChERS
Artikel
LC-MS/MS is a powerful tool that brings numerous benefits to the clinical sample analysis arena. However, due to the complexity of the instrumentation there are some unique challenges that also accompany these benefits. Even following sample extraction and cleanup, matrix effects from the samples can cause interferences or impact ionization efficiency.