Wichtige Dokumente
E-903
Estazolam-d5 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=C(N2C3=NN=C2)C(C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])=NC3)=C1
InChI
1S/C16H11ClN4/c17-12-6-7-14-13(8-12)16(11-4-2-1-3-5-11)18-9-15-20-19-10-21(14)15/h1-8,10H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
CDCHDCWJMGXXRH-RALIUCGRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)