Wichtige Dokumente
LM1600
Avanti
13:0 Lyso LPC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1600-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- lipid extraction from brain tissues
- lipid extraction from macrophages using modified Bligh and Dyer protocol
- liquid chromatography/MS analyses of lysophospholipids
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup