Merck
LM1200
Avanti
12:0-13:0 PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H64NO10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
641.81
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1200-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H61O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-31(35)41-29(27-40-42(36,37)39-25-28(33)24-32)26-38-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,36,37);1H3/t28?,29-;/m1./s1
InChIKey
ZZSPUZLGIFEDHN-CUZOEGLCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylglycerol (PG), an anionic phospholipid is a predominant component of the cell membrane. It is localized in the thylakoid membrane of chloroplast in plants. PG is synthesized by phosphatidic acid in E. coli.
Anwendung
12:0-13:0 PG has been used to study the lipid′s interaction with the membrane protein of interest.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylglycerol contributes to photosynthetic activity by maintaining the structural photosynthetic apparatus. It is useful for the biosynthesis of cardiolipin.
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1200-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct Evidence for Requirement of Phosphatidylglycerol in Photosystem II of Photosynthesis
Hagio M, et al.
Plant Physiology, 39, 407-427 (2010)
Phosphatidylglycerol is Essential for the Development of Thylakoid Membranes in Arabidopsis thaliana
Hagio M, et al.
Nutrition, 43(12), 1456-1464 (2002)
Identifying key membrane protein lipid interactions using mass spectrometry.
Gupta K, et al.
Nature Protocols, 13(5), 1106-1106 (2018)