Merck
880236C
Avanti
DOPE-PEG(2000)-HALO-TAG
Avanti Polar Lipids
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[polyethylene glycol-2000]-N-[chlorohexyltriethylene glycol] (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C145H285ClN3O59P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3081.23
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Polar Lipids
Konzentration
5 mg/mL in chloroform
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880236C-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)