Wichtige Dokumente
872101C
Avanti
16:0-20:4 PE-N-20:4
Avanti Research™ - A Croda Brand 872101C
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-arachidonoyl (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (872101C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 872101C
Konzentration
10 mg/mL (872101C-25mg)
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C61H104NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-34-36-39-42-45-48-51-59(63)62-54-55-69-72(66,67)70-57-58(56-68-60(64)52-49-46-43-40-37-33-24-21-18-15-12-9-6-3)71-61(65)53-50-47-44-41-38-35-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h16-17,19-20,25-28,31-32,34
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)