810123P
Avanti
14:0-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810123P, powder
Synonym(e):
1-Myristoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810123P-1mg)
pkg of 5 × 2 mg (810123P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810123P
Lipid-Typ
fluorescent lipids
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)