Wichtige Dokumente
870734P
Avanti
18:0(α-OH) Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870734P, powder
Synonym(e):
α-hydroxy stearoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (870734P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870734P
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
coenzymes
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(C(O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H70N7O18P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(47)38(52)68-22-21-41-29(48)19-20-42-36(51)33(50)39(2,3)24-61-67(58,59)64-66(56,57)60-23-28-32(63-65(53,54)55)31(49)37(62-28)46-26-45-30-34(40)43-25-44-35(30)46/h25-28,31-33,37,47,49-50H,4-24H2,1-3H3,(H,41,48)(H,42,51)(H,56,57)(H,58,59)(H2,40,43,44)(H2,53,54,55)/t27-,28+,31+,32+,33-,37+/m0/s1
InChIKey
OJQMIXCIJFLULT-LPSUQUFLSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)