Wichtige Dokumente
870602C
Avanti
PGPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602C
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-glutaryl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (870602C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (870602C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602C
Konzentration
1 mg/mL (870602C-1mg)
5 mg/mL (870602C-5mg)
Lipid-Typ
phospholipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)