Wichtige Dokumente
870285P
Avanti
16:0 Biotinyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870285P, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (sodium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg (870285P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (870285P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (870285P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870285P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H88N3O10PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-33-44(52)57-37-40(60-45(53)34-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-59-61(55,56)58-36-35-48-43(51)32-30-29-31-42-46-41(39-62-42)49-47(54)50-46;/h40-42,46H,3-39H2,1-2H3,(H,48,51)(H,55,56)(H2,49,50,54);/q;+1/p-1/t40-,41+,42+,46+;/m1./s1
InChIKey
ZBLHTNMJPDLJFU-DISIHPEUSA-M
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)