Wichtige Dokumente
870122P
Avanti
18:1 Caproylamine PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(hexanoylamine)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (870122P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCN(C(CCCCC[NH3+])=O)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C47H89N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33-37-46(51)55-42-44(43-57-59(53,54)56-41-40-49-45(50)36-32-31-35-39-48)58-47(52)38-34-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,44H,3-16,21-43,48H2,1-2H3,(H,49,50)(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t44-/m1/s1
InChIKey
OVCGTEBXOCFVEO-OHRCZFALSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)