Wichtige Dokumente
860852P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1(d9))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860852P, powder
Synonym(e):
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860852P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860852P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
InChIKey
CEQMSSYIQDMJAU-CRMCWWFCSA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)