Merck
860850P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860850P, powder
Synonym(e):
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H119NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
958.61
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860850P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860850P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N[C@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H119NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-32-36-40-44-48-52-56-62(67)68-57-53-49-45-41-37-33-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-31-35-39-43-47-51-55-61(66)63-59(58-64)60(65)54-50-46-42-38-34-30-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,50,54,59-60,64-65H,3-16,18-26,28-49,51
InChIKey
RFBLXZKZNTVZAR-ZIDSZFGNSA-N
Allgemeine Beschreibung
CER1 (d18:1/26:0/18:1), also referred as N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine, is an esterified ceramide. This lipid contains esterified ω-hydroxy (EO) fatty acid and 2 hydroxyl groups on its base moiety.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860850P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)