Merck
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
Synonym(e):
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H58D9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860846P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-19-21-23-25-27-34(39)35-32(30-36)33(38)29-28-31(37)26-24-22-20-18-14-12-10-8-6-4-2/h28-29,31-33,36-38H,3-27,30H2,1-2H3,(H,35,39)/b29-28+/t31-,32+,33-/m1/s1/i1D3,3D2,5D2,7D2
InChIKey
CAXCJECPKVAJKC-NPZBHXLWSA-N
Allgemeine Beschreibung
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)