Wichtige Dokumente
860833P
Avanti
C6(6-azido) GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860833P, powder
Synonym(e):
D-galactosyl-β-1,1′ N-(6"-azidohexanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860833P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860833P
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C30H56N4O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-24(36)23(33-26(37)19-16-14-17-20-32-34-31)22-41-30-29(40)28(39)27(38)25(21-35)42-30/h15,18,23-25,27-30,35-36,38-40H,2-14,16-17,19-22H2,1H3,(H,33,37)/b18-15+/t23-,24+,25+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
InChIKey
XAHHWMVRWITDCA-QLCMGMRNSA-N
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)