Wichtige Dokumente
855779P
Avanti
22:0 Lyso PC
1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/0:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (855779P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855779P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C30H62NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-30(33)36-27-29(32)28-38-39(34,35)37-26-25-31(2,3)4/h29,32H,5-28H2,1-4H3/t29-/m1/s1
InChIKey
UIINDYGXBHJQHX-GDLZYMKVSA-N
Anwendung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)