860685P
Avanti
Lyso-SM-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand (860685P), powder
Synonym(e):
Sphingosylphosphorylcholine-d9
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860685P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (860685P)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable