Wichtige Dokumente
860656P
Avanti
Lyso SM (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860656P, powder
Synonym(e):
Sphingosylphosphorylcholine (C17 base)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860656P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860656P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860656P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H47N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(25)21(23)20-29-30(26,27)28-19-18-24(2,3)4/h16-17,21-22,25H,5-15,18-20,23H2,1-4H3/b17-16+/t21-,22+/m0/s1
InChIKey
AAERQLSYRRXFMA-FYBNUODKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)