Wichtige Dokumente
860667P
Avanti
4E,8Z-Sphingadiene
Avanti Research™ - A Croda Brand 860667P, powder
Synonym(e):
(2S,3R,4E,8Z)-2-aminooctadec-4,8-diene-1,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860667P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860667P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CC/C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h10-11,14-15,17-18,20-21H,2-9,12-13,16,19H2,1H3/b11-10-,15-14+/t17-,18+/m0/s1
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)