Wichtige Dokumente
860577P
Avanti
C24 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P, powder
Synonym(e):
D-lactosyl-β-1,1′ N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860577P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChIKey
KDEYEEYMIPNKIJ-OGIIFMLESA-N
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)