Merck
860147P
Avanti
C18:0 GB3 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
C18:0 GB3 Globoside (Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H101NO18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1052.38
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99 (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C54H101NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-42(60)55-37(38(59)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)36-68-52-48(66)45(63)50(40(34-57)70-52)73-54-49(67)46(64)51(41(35-58)71-54)72-53-47(65)44(62)43(61)39(33-56)69-53/h29,31,37-41,43-54,5
InChIKey
KWGVNZWSEWAOMI-DHCJWVHISA-N
Anwendung
Lipids research
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)