Merck
860091W
Avanti
C18:0 GD1a (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
C18:0 disialoganglioside-GD1a (d18:1/18:0, diammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C84H154N6O39
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1872.14
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860091W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)