Merck
860073W
Avanti
C18:0 GM3-d5 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand 860073W, methanol solution
Synonym(e):
C18:0 GM3 Ganglioside-d5 (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C59H106D5N3O21
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1203.55
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (860073W-100ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860073W
Konzentration
0.1 mg/mL (860073W-100ug)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[
Allgemeine Beschreibung
C18:0 GM3-d5 is a deuterated monosialodihexosylganglioside (GM3) ganglioside wherein the terminal ethyl (-CH2-CH3) protons of stearic acid are replaced by deuterium.
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860073W-100ug)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Magali Pettazzoni et al.
PloS one, 12(7), e0181700-e0181700 (2017-07-28)
The biological diagnosis of sphingolipidoses currently relies on the measurement of specific enzymatic activities and/or genetic studies. Lysosphingolipids have recently emerged as potential biomarkers of sphingolipidoses and Niemann-Pick type C in plasma. We developed a sensitive and specific method enabling