Wichtige Dokumente
860081P
Avanti
Ei-Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylethanolamin (Ei, Huhn)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860081P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860081P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860081P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChIKey
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Aktivierung von Lysophospholipiden von Transforming Growth Factor-β1 (TGF-β1) vom Menschen
- Bestimmung des Einflusses von Lyso PE auf die Bindung von Klasse-II-MHC-Molekülen an Peptide mit einer photoreaktiven Verbindung
- Erforschung seiner Wirkung auf Clathrin-vermittelte Endozytose (CME) in SUM159-Brustkrebszellen
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)