Merck
852449C
Avanti
18:1 dimethylacetal
9Z-octadecenal-dimethylacetal, chloroform
Synonym(e):
1,1-dimethoxy-(9Z)octadecene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (852449C-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 852449C
Konzentration
10 mg/mL (852449C-10mg)
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21-2)22-3/h11-12,20H,4-10,13-19H2,1-3H3
InChIKey
WBNMCUYSZJIEFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
DMAs are an indirect marker of levels of plasmalogens in plasma and may be used as standards for quantitation of plasmalogen in biological samples.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (852449C-10mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marina Moraitou et al.
Blood cells, molecules & diseases, 41(2), 196-199 (2008-05-27)
Plasmalogens represent a unique type of phospholipids characterized by the presence of a vinyl-ether bond at the sn-1 position of the glycerol backbone. Peroxisomes are essential in their biosynthesis. Their suggested functions include protection against oxidative stress, participation in signal
T Brosche
Archives of gerontology and geriatrics, 32(3), 283-294 (2001-06-08)
The precise role played by plasmalogen phospholipids (PL) of lipoproteins and cell membranes is not well understood. However, they might act as endogenous antioxidants in defending cell membranes and lipoproteins from reactive oxygen species. A decline of plasmalogen concentrations has