Wichtige Dokumente
850526P
Avanti
Facade™-TFA1
Facade™-TFA1, powder
Synonym(e):
Tandem Facial Amphiphile-1; 4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-bis(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10,13-dimethylhex
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
2148.42 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850526P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850526P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C3)CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@]8(C)[C@H]5CC[C@@H]8C(CCC(N(C)CCCN(
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)