840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H67D18NO12S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
882.33
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
lipidomics
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)