Merck
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), monogalactosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H64D18O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
801.24
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Assay
>99% (TLC)
Form
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
lipidomics
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)