Merck
840055P
Avanti
Leber PC
Avanti Research - A Croda Brand 840055P, powder
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylcholin (Leber, Rind)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (840055P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 840055P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h15,17,21,23,42H,6-14,16,18-20,22,24-41H2,1-5H3/b17-15-,23-21-/t42-/m1/s1
InChIKey
FORFDCPQKJHEBF-VPUSDGANSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylcholin (PC) verfügt über zwei Fettsäureketten, die an eine Kopfgruppe gebunden sind. Im Allgemeinen weist PC an der Position sn-1 gesättigte Fettsäuren und an der Position sn-2 ungesättigte Fettsäuren auf. Die Kopfgruppe, die über einen weiten pH-Bereich als Zwitterion fungiert, beinhaltet eine quaternäre Ammoniumgruppe und eine Phosphat-Einheit.
Anwendung
PC aus der Leber ist für folgende Anwendungen geeignet:
  • als Standard zur Quantifizierung von mittels Dünnschichtchromatographie aus Tumoren gewonnenen Lipiden
  • zur Präparation von Liposomen, um Säugetiermembranen nachzuahmen
  • zur Herstellung von Lipidvesikeln, um den intravesikulären Transfer des fluoreszierenden α-Tocopherol-Derivats (NBD-Toc) zu untersuchen
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylcholin (PC) spielt eine wesentliche Rolle bei der Synthese von sekundären Botenstoffen und Signalmolekülen wie Diacylglycerol, Lysophosphatsäure, Phosphorsäure und Arachidonsäure. Das Verhältnis zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren von PC aus der Leber liegt bei 0,91.
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840055P - 25 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases (2011)
Noncovalently and covalently bound lipid on the receptor for immunoglobulin E
Kinet JP, et al.
Biochemistry, 24(25), 7342-7348 (1985)
Liposomes with diverse compositions are protected during desiccation by LEA proteins from Artemia franciscana and trehalose
Moore DS, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(1), 104-115 (2016)
Effect of bilayer phospholipid composition and curvature on ligand transfer by the alpha-tocopherol transfer protein
Zhang WX, et al.
Lipids, 44(7), 631-631 (2009)
Soyoun Kim et al.
PloS one, 10(3), e0121171-e0121171 (2015-03-25)
A number of peptide-based indicators have been identified and reported as potential apoptosis probes, offering great promise for early assessment of therapeutic efficacy in several types of cancer. Direct comparison of the newly developed probes with previously used ones would