810258E
Avanti
C11 TopFluor™ GM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E, ethanol solution
Synonym(e):
C11 TopFluor GM3 Ganglioside (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810258E-100ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810258E
Konzentration
0.1 mg/mL (810258E-100ug)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)