810188P
Avanti
TopFluor® TMR PI
Avanti Polar Lipids 810188P, powder
Synonym(e):
TopFluor® TMR PI, 1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol (Ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810188P-50ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Polar Lipids 810188P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3