790661P
Avanti
16:0 LPA (U-13C)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Palmitoyl(U-13C)-2-Hydroxy-sn-Glycero-3-Phosphate (Sodium Salt)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C313C16 H38NaO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (790661P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790661P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)