Merck
860393P
Avanti
16:0-d31-16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H49NO8PD31
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860393P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])
Allgemeine Beschreibung
1-Palmitoyl-d31-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (16:0-d31-16:0 PC) is a deuterated phosphocholine, wherein all the 31 protons of 1- palmitoyl are replaced by deuterium.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860393P-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)