Merck
700270P
Avanti
Murideoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3α,6ß-diol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141802
NACRES:
NA.25
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700270P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)