Wichtige Dokumente
700245P
Avanti
Tauro-ω-Muricholic acid sodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3α,6α,7ß-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)