Wichtige Dokumente
700269P
Avanti
18:1 Chol Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
cholesteryl oleate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]1(CC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C2)C2=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4[C@@H](CCCC(C)C)C
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39?,40?,41?,42?,44+,45-/m1/s1
InChIKey
RJECHNNFRHZQKU-DVPYOPPASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)