Wichtige Dokumente
700080P
Avanti
7α,25-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
cholest-5-ene-3β,7α,25-triol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700080P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CC[C@@H](CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(7-6-12-25(2,3)30)20-8-9-21-24-22(11-14-27(20,21)5)26(4)13-10-19(28)15-18(26)16-23(24)29/h16-17,19-24,28-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
BQMSKLCEWBSPPY-IKVTXIKFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a G-protein-coupled receptor 183 ( GPR183) ligand in chemotaxis assay and intracellular cytokine staining method and in fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis of natural killer cells
- in oxysterol based calcium mobilization assay in Chinese hamster ovary (CHO) cells
- in competitive radioligand binding assay of Epstein-Barr virus-induced gene 2 (EBI2) expressing COS-7 cells
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)