330700W
Avanti
OxysterolSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
OxysterolSPLASH™
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 ea
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 700018P24(R/S)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700053P25-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700059P27-hydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700043P7α-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700044P7β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700046P7-ketocholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700112P7α-hydroxycholestenone-d7, 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one-d7, powder 150ng/mLSDB
- 700078P7α,25-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700136P7α,27-dihydroxycholesterol-d6, Avanti Research™ - A Croda Brand 700136P, powder 150ng/mLSDB
- 700194P7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700042P4β-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700052P22(R)-hydroxycholesterol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
- 700055P5α,6β-dihydroxycholestanol-d7, Avanti Research™ - A Croda Brand 150ng/mLSDB
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)