Z768162
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
anodized aluminum
Leistungsmerkmale
fits flask 100 mL
Holds 1x 100 ml
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0025000641
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Piston insert for use with 100ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)