Z767980
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 1 x 250 mL flask
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
Holds 1 x 250 mL flask
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0025000633
B × H × T
90 mm × 35 mm × 79 mm
Allgemeine Beschreibung
H 135.108 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Holds 1 x 250 mL flask
- Hole diameter: 86 mm
- Hole depth: 31.5 mm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)