Z742442
Incu-Shaker™ Mini dedicated platform
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H1000-P-500
Allgemeine Beschreibung
Dedicated platform for the Incu-Shaker Mini that features a non-slip rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
Rechtliche Hinweise
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)