Z682829
Ace receiving flask,
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 00425
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)