Merck
Z682519
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 29/42, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 32337
Länge
45 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z682519-1EA4061832352336