Z319988
Vapor duct for Büchi® model B-585 ovens
duct for 10, 20, and 40 mL flasks
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
duct for 10, 20, and 40 mL flasks
Hersteller/Markenname
Büchi 037073
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
for use with B580 oven only
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)