Z678465
Krytox® vacuum oil
grade, 1525
Synonym(e):
Krytox Lubricant, Vacuum Oil
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
3470
Leistungsmerkmale
grade 1525
Hersteller/Markenname
Du Pont
Viskositätszahl
(20 °C) (261 mm2/s)
Dichte
1.90 g/mL at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)