Merck
Z676527
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Hinged rack
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
Verpackung
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2139-05-HR
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
10 μL
Volumen
10 μL
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)