Merck
Z648558
Zubehör für Stuart Scientific SA8 Vortexmischer
accessory heads
About This Item
UNSPSC-Code:
41103814
NACRES:
NB.73
Hersteller/Markenname
Bibby
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
package of
  • 1 × multiwell plate holder
  • 1 × circular foam insert for beakers and flasks up to 500 mL
  • 1 × rectangular foam insert (holds 8 x 0.2 mL, 8 x 0.5 mL and 16 x 1.5 mL microcentrifuge tubes)
  • 1 × rectangular foam insert (plain, user may cut holes to own requirements)
Rechtliche Hinweise
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)