Z648515
Stuart™ und Bibby® Digital-Heizrührer
SD162
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz
230 V
Materialien
aluminum plate
Beschreibung
heated area 160 mm
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
SD162
Stuart SD162
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Temperaturmessbereich
accuracy: 0.5 °C (Control accuracy with probe)
Parameter
≤300 °C temp. range
≤300 °C temperature
200 to 1300 rpm speed (stirring)
200-1300 rpm speed
Größe
190 mm × 300 mm × 110 mm
Rührerkapazität
~15 L
Größe der Deckplatte
160 mm × 160 mm
Gewicht
3.4 kg
Ausgabe
700 W
Allgemeine Beschreibung
- Mit allen obengenannten Sicherheitsmerkmalen
- Helles Fluoreszenzdisplay mit Anzeige von Drehzahl und Temperatur
- Inklusive PTFE beschichteter Thermosensor
- Temperaturgenauigkeit, ±1 °C bis zu 200 °C, bei Verwendung des Thermosensors.
- Netzspannung 230V, 50Hz, CE-Zeichen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)