Z647543
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 250 mL
Synonym(e):
3205/12P
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
graduations 2.0 mL
Messbereich Volumen
250 mL
Höhe
320 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4788
- Glass cylinder has blue enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)